4-Amino-3-nitrophenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
651621-1G
SIAL651621-1GEA 311 EUR
SIAL651621-1G
4-Amino-3-nitrophenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3-nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₇BN₂O₄
MDL: MFCD07437851
CAS-Nummer: 89466-07-9