4-Fluorphenethylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Fluoro-4-(2-bromoethyl)benzene, 1-(2-bromoethyl)-4-fluorobenzene
652008-5G
SIAL652008-5GEA
79.9
EUR
SIAL652008-5G
4-Fluorphenethylbromid, Sigma-Aldrich®
4-Fluorphenethylbromid
Formel:
C₈H₈BrF Molecular Weight: 203,05 g/mol |
MDL:
MFCD03844794 CAS-Nummer: 332-42-3 |