4-Brom-2-nitroanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

652555-25G
SIAL652555-25GEA 60.9 EUR
SIAL652555-25G
4-Brom-2-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Molecular Weight: 217,02 g/mol
Siedepunkt: 309 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 110…113 °C
Dichte: 1,81 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041312
CAS-Nummer: 875-51-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR