Methyl-5-brom-2-iodbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 5-bromo-2-iodobenzoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
652601-10G
SIAL652601-10GEA
151
EUR
SIAL652601-10G
Methyl-5-brom-2-iodbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-5-brom-2-iodbenzoat
Formel:
C₈H₆BrIO₂ Molecular Weight: 340,9400 g/mol |
MDL:
MFCD00144771 CAS-Nummer: 181765-86-6 |