4-Fluor-m-anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Fluor-3-anisaldehyd, 4-Fluor-3-methoxybenzaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
652687-5G
SIAL652687-5GEA
40.5
EUR
SIAL652687-5G
4-Fluor-m-anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-m-anisaldehyd
Formel:
C₈H₇FO₂ Molecular Weight: 154.14 g/mol |
MDL:
MFCD00143320 CAS-Nummer: 128495-46-5 |