3-Methoxypropiononitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-Methoxypropanenitrile, 3-Methoxypropionitrile

65290-1L-F 65290-250ML-F
SIAL65290-1L-FEA 227 EUR
SIAL65290-1L-F SIAL65290-250ML-F
3-Methoxypropiononitril, Sigma-Aldrich®
3-Methoxypropiononitril
Formel: C₄H₇NO
Molecular Weight: 85.11 g/mol
Siedepunkt: 165
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001958
CAS-Nummer: 110-67-8
EINECS: 203-790-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR