2,4-Dichlor-5-fluorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
653233-1G
SIAL653233-1GEA 50.5 EUR
SIAL653233-1G
2,4-Dichlor-5-fluorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlor-5-fluorpyrimidin
Formel: C₄HCl₂FN₂
Molecular Weight: 166,97 g/mol
MDL: MFCD00233551
CAS-Nummer: 2927-71-1
UN: 3261
ADR: 8,III