4-Fluor-o-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Fluorbenzol-1,2-diamin, 1,2-Diamino-4-fluorbenzol, 3,4-Diamino-1-fluorbenzol, 4-Fluor-1,2-phenylendiamin
653586-5G
SIAL653586-5GEA 120 EUR
SIAL653586-5G
4-Fluor-o-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₇FN₂
Molecular Weight: 126,13 g/mol
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 92 °C
MDL: MFCD00042228
CAS-Nummer: 367-31-7
EINECS: 206-691-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III