1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
654043-1G
SIAL654043-1GEA
33
EUR
SIAL654043-1G
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Formel:
C₅H₆N₂O Molecular Weight: 110,12 g/mol |
MDL:
MFCD00460465 CAS-Nummer: 25016-11-9 |