2,6-Dichlor-4-iodpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
654078-1G
SIAL654078-1GEA
57.2
EUR
SIAL654078-1G
2,6-Dichlor-4-iodpyridin, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloro-4-iodopyridine
Formel:
C₅H₂CI₂IN Molecular Weight: 273,89 g/mol |
MDL:
MFCD07368400 CAS-Nummer: 98027-84-0 |