ω,3-Dibromacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,3'-Dibromacetophenon, 2-Brom-1-(3-bromphenyl)-1-ethanon, 3-Bromphenacylbromid, α,3-Dibromacetophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
654787-5G
SIAL654787-5GEA 36.3 EUR
SIAL654787-5G
ω,3-Dibromacetophenon, Sigma-Aldrich®
ω,3-Dibromacetophenon
Formel: C₈H₆Br₂O
Molecular Weight: 277,94 g/mol
Schmelzpunkt: 51 °C
MDL: MFCD00082698
CAS-Nummer: 18523-22-3
UN: 3261
ADR: 8,II