1-(2,5-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,5-Difluorphenylthioharnstoff, N-(2,5-Difluorphenyl)thioharnstoff
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
654868-1G
SIAL654868-1GEA 32.4 EUR
SIAL654868-1G
1-(2,5-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
1-(2,5-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 188,2 g/mol
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 137…138 °C
MDL: MFCD00041152
CAS-Nummer: 207981-44-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III