(S)-(+)-2-Hexanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (S)-(+)-2-Hydroxyhexan, (S)-(+)-Butyl-methylcarbinol, (S)-(+)-Methyl-butylcarbinol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

655236-1G
SIAL655236-1GEA 0 EUR
SIAL655236-1G
(S)-(+)-2-Hexanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Hexanol
Formel: C₆H₁₄O
Siedepunkt: 137 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065955
CAS-Nummer: 52019-78-0
UN: 2282
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR