Tri-tert-butylphosphin 1 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
655325-10ML
655325-50ML
SIAL655325-10MLEA
132
EUR
SIAL655325-10ML
SIAL655325-50ML
Tri-tert-butylphosphin 1 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
Tri-tert-butylphosphin
Formel:
C₁₂H₂₇P |
MDL:
MFCD00015006 CAS-Nummer: 13716-12-6 EINECS: 237-266-4 UN: 2845 ADR: 4.2,I |