3,4'-Methylendianilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,4'-Diaminodiphenylmethane, 3,4'-Methylenedianiline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
655449-1G
SIAL655449-1GEA
64.3
EUR
SIAL655449-1G
3,4'-Methylendianilin, Sigma-Aldrich®
3,4'-Methylendianilin
Formel:
C₁₃H₁₄N₂ |
MDL:
MFCD00014778 CAS-Nummer: 19430-83-2 |