2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure Natriumsalz 50% aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
MQ200
655821-1L
655821-250ML
SIAL655821-1LEA
203
EUR
SIAL655821-1L
SIAL655821-250ML
2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure Natriumsalz 50% aqueous solution, Sigma-Aldrich®
2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure Natriumsalz
Formel:
C₇H₁₂NNaO₄S |
MDL:
MFCD00156481 CAS-Nummer: 5165-97-9 EINECS: 225-948-4 |