4-Brom-3,5-dichlorbenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
655996-1G
SIAL655996-1GEA
106
EUR
SIAL655996-1G
4-Brom-3,5-dichlorbenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®
4-Brom-3,5-dichlorbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₂BrCl₂F₃ Molecular Weight: 293,9 g/mol |
MDL:
MFCD00221020 CAS-Nummer: 118754-53-3 |