Methyl-2,6-dichlornicotinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 2,6-dichloronicotinate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
656437-1G
SIAL656437-1GEA
82.2
EUR
SIAL656437-1G
Methyl-2,6-dichlornicotinat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2,6-dichlornicotinat
Formel:
C₇H₅Cl₂NO₂ Molecular Weight: 206,03 g/mol |
MDL:
MFCD07369794 CAS-Nummer: 65515-28-8 |