1,3-Diisopropylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,3-Di-i-propylimidazolium chloride, 1,3-Diisopropyl-1H-imidazol-3-ium chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
656577-1G
656577-5G
SIAL656577-1GEA
62.6
EUR
SIAL656577-1G
SIAL656577-5G
1,3-Diisopropylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
1,3-Diisopropylimidazoliumchlorid
Formel:
C₉H₁₇ClN₂ Molecular Weight: 188.70 g/mol |
MDL:
MFCD03840577 CAS-Nummer: 139143-09-2 |