2-Amino-4,6-dichlorpyrimidin-5-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
656720-1G
SIAL656720-1GEA
68.9
EUR
SIAL656720-1G
2-Amino-4,6-dichlorpyrimidin-5-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4,6-dichlorpyrimidin-5-carbaldehyd
Formel:
C₅H₃Cl₂N₃O Molecular Weight: 192,00 g/mol |
MDL:
MFCD03001242 CAS-Nummer: 5604-46-6 |