3-(3,4-Methylendioxy)phenylpropionsäure ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3,4-(Methylenedioxy)hydrocinnamic acid, 3-(1,3-Benzodioxyl-5-yl)propionic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
657565-1G
SIAL657565-1GEA 31.5 EUR
SIAL657565-1G
3-(3,4-Methylendioxy)phenylpropionsäure ≥97%, Sigma-Aldrich®
3-(3,4-Methylendioxy)phenylpropionsäure
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molecular Weight: 194,19 g/mol
Schmelzpunkt: 83…87 °C
MDL: MFCD00016909
CAS-Nummer: 2815-95-4
EINECS: 220-565-9