1-(4-(Trifluormethyl)benzyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
657743-1G
SIAL657743-1GEA
55.2
EUR
SIAL657743-1G
1-(4-(Trifluormethyl)benzyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
1-(4-(Trifluormethyl)benzyl)piperazin
Formel:
C₁₂H₁₅F₃N₂ |
MDL:
MFCD03407490 CAS-Nummer: 107890-32-4 |