Methyl-N-methylanthranilat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Methylanthranilsäuremethylester, Dimethylanthranilat, 2-(Methylamino)benzoesäuremethylester, N-Methylanthranilic acid methyl ester
65820-100ML
SIAL65820-100MLEA
0
EUR
SIAL65820-100ML
Methyl-N-methylanthranilat, Sigma-Aldrich®
Methyl-N-methylanthranilat
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,19 g/mol Dichte: 1,12 g/cm³ (15 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017183 CAS-Nummer: 85-91-6 EINECS: 201-642-6 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)