2-Methoxy-3-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
658359-5G
SIAL658359-5GEA
75.4
EUR
SIAL658359-5G
2-Methoxy-3-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₆F₃NO Molecular Weight: 177,13 g/mol |
MDL:
MFCD00153202 CAS-Nummer: 121643-44-5 |