3,5-Dibrom-p-toluidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,5-Dibromo-4-methylaniline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
658367-5G
SIAL658367-5GEA
117
EUR
SIAL658367-5G
3,5-Dibrom-p-toluidin, Sigma-Aldrich®
3,5-Dibrom-p-toluidin
Formel:
C₇H₇Br₂N Molecular Weight: 264,96 g/mol |
MDL:
MFCD00151806 CAS-Nummer: 13194-73-5 |