2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
658499-10G
SIAL658499-10GEA
168
EUR
SIAL658499-10G
2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazole
Formel:
C₉H₇N₃O₂S |
MDL:
MFCD00170222 CAS-Nummer: 2104-09-8 |