Oxalsäure 99,999 Trace metals basis, purified, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Ethandisäure

MQ200

658537-100G 658537-25G
SIAL658537-100GEA 225 EUR
SIAL658537-100G SIAL658537-25G
Oxalsäure 99,999 Trace metals basis, purified, Sigma-Aldrich®
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
Molecular Weight: 90.04 g/mol
Siedepunkt: 365
Schmelzpunkt: 99…100 °C
Dichte: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,06980

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR