4-Brom-2,6-dichloranilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

658820-25G
SIAL658820-25GEA 53.6 EUR
SIAL658820-25G
4-Brom-2,6-dichloranilin, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2,6-dichloranilin
Formel: C₆H₄BrCl₂N
Molecular Weight: 240,91 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 90 °C
MDL: MFCD00025162
CAS-Nummer: 697-88-1
EINECS: 211-809-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR