2-(4-Bromphenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
658960-1G
SIAL658960-1GEA
76.4
EUR
SIAL658960-1G
2-(4-Bromphenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin, Sigma-Aldrich®
2-(4-Bromphenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₁₄H₁₁BrN₂ Molecular Weight: 287,16 g/mol |
MDL:
MFCD00444784 CAS-Nummer: 1023-01-4 |