2-(4-Bromphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
658979-1G
SIAL658979-1GEA
30.9
EUR
SIAL658979-1G
2-(4-Bromphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin, Sigma-Aldrich®
2-(4-Bromphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₁₃H₉BrN₂ |
MDL:
MFCD00218250 CAS-Nummer: 34658-66-7 |