4-Chlornicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Chlor-3-pyridincarbonsäure, 4-Chlorpyridin-3-carbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
660396-1G
SIAL660396-1GEA
35.9
EUR
SIAL660396-1G
4-Chlornicotinsäure, Sigma-Aldrich®
4-Chlornicotinsäure
Formel:
C₆H₄ClNO₂ Molecular Weight: 157,56 g/mol |
MDL:
MFCD00128860 CAS-Nummer: 10177-29-4 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)