2,3,6-Trifluorisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,3,6-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
660639-500MG
SIAL660639-500MGEA
39.5
EUR
SIAL660639-500MG
2,3,6-Trifluorisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2,3,6-Trifluorisonicotinsäure
Formel:
C₆H₂F₃NO₂ Molecular Weight: 177,08 g/mol |
MDL:
MFCD03840204 CAS-Nummer: 675602-92-3 |