2-Brom-4-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
661139-500MG
SIAL661139-500MGEA
56.7
EUR
SIAL661139-500MG
2-Brom-4-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃BrF₃N Molecular Weight: 226 g/mol |
MDL:
MFCD00153085 CAS-Nummer: 175205-81-9 |