2-Brom-6-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
661147-500MG
SIAL661147-500MGEA
76.6
EUR
SIAL661147-500MG
2-Brom-6-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃BrF₃N Molecular Weight: 226 g/mol |
MDL:
MFCD00153087 CAS-Nummer: 189278-27-1 |