3-Amino-2-brompyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Brom-3-pyridylamin, 2-Brompyridin-3-amin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
661228-1G
SIAL661228-1GEA
35.2
EUR
SIAL661228-1G
3-Amino-2-brompyridin, Sigma-Aldrich®
3-Amino-2-brompyridin
Formel:
C₅H₅BrN₂ Molecular Weight: 173,01 g/mol |
MDL:
MFCD00234064 CAS-Nummer: 39856-58-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |