3-Cyan-5-methylpyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 5-Methylnicotinonitril, 3-Cyan-5-picolin, 5-Methyl-3-pyridincarbonitril

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

661929-1G
SIAL661929-1GEA 87.5 EUR
SIAL661929-1G
3-Cyan-5-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Cyano-5-methylpyridine
Formel: C₇H₆N₂
Molecular Weight: 118.14 g/mol
Siedepunkt: 220
Schmelzpunkt: 86
MDL: MFCD00673151
CAS-Nummer: 42885-14-3
EINECS: 255-988-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR