2-Morpholinoanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(4-Morpholinyl)aniline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
663204-5G
SIAL663204-5GEA
82
EUR
SIAL663204-5G
2-Morpholinoanilin, Sigma-Aldrich®
2-Morpholinoanilin
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O Molecular Weight: 178,23 g/mol |
MDL:
MFCD00047408 CAS-Nummer: 5585-33-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |