3-Hydroxy-4-iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
664057-1G
SIAL664057-1GEA
73.3
EUR
SIAL664057-1G
3-Hydroxy-4-iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-4-iodbenzoesäure
Formel:
C₇H₅IO₃ Molecular Weight: 264,02 g/mol |
MDL:
MFCD02068386 CAS-Nummer: 58123-77-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |