(4-Methylphenyl)methansulfonsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
p-Tolylmethanesulphonyl chloride, α-p-Xylenesulphonyl chloride, 4-Methylbenzylsulphonyl chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
664766-1G
SIAL664766-1GEA
93.8
EUR
SIAL664766-1G
(4-Methylphenyl)methansulfonsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₉ClO₂S Molecular Weight: 204.67 g/mol |
MDL:
MFCD01631931 CAS-Nummer: 51419-59-1 |