(4-Chlorphenyl)methansulfonsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Chloro-α-toluenesulphonyl chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
664774-1G
SIAL664774-1GEA
41.2
EUR
SIAL664774-1G
(4-Chlorphenyl)methansulfonsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₆Cl₂O₂S Molecular Weight: 225,10 g/mol |
MDL:
MFCD01631927 CAS-Nummer: 6966-45-6 |