4-Bromanthranilsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-4-bromobenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
664863-5G
SIAL664863-5GEA
163
EUR
SIAL664863-5G
4-Bromanthranilsäure, Sigma-Aldrich®
4-Bromanthranilsäure
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molecular Weight: 216.03 g/mol |
MDL:
MFCD03618454 CAS-Nummer: 20776-50-5 EINECS: 244-025-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III |