2-Brom-5-iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
665339-10G
SIAL665339-10GEA
258
EUR
SIAL665339-10G
2-Brom-5-iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Brom-5-iodbenzoesäure
Formel:
C₇H₄BrIO₂ Molecular Weight: 326,92 g/mol |
MDL:
MFCD00079716 CAS-Nummer: 25252-00-0 |