4-(Trifluormethyl)piperidin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
665509-1G
SIAL665509-1GEA
108
EUR
SIAL665509-1G
4-(Trifluormethyl)piperidin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethyl)piperidin Hydrochlorid
Formel:
C₆H₁₁ClF₃N Molecular Weight: 189.61 g/mol |
MDL:
MFCD04971993 CAS-Nummer: 155849-49-3 |