4-(Methylamino)benzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
665843-5G
SIAL665843-5GEA
174
EUR
SIAL665843-5G
4-(Methylamino)benzonitril, Sigma-Aldrich®
4-(Methylamino)benzonitril
Formel:
C₈H₈N₂ Molecular Weight: 132,16 g/mol |
MDL:
MFCD00016381 CAS-Nummer: 4714-62-9 |