Diethoxymethylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diethoxy(methyl)silane
66612-10ML
SIAL66612-10MLEA
154
EUR
SIAL66612-10ML
Diethoxymethylsilan, Sigma-Aldrich®
Diethoxymethylsilan
Formel:
C₅H₁₄O₂Si Molecular Weight: 134,25 g/mol |
MDL:
MFCD00026749 CAS-Nummer: 2031-62-1 EINECS: 217-982-3 |