5-Indolboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(1H-indol-5-yl)boronic acid, (1H-Indol-5-yl)boronic acid, 5-Indolylboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
666467-1G
SIAL666467-1GEA
49.2
EUR
SIAL666467-1G
5-Indolboronsäure, Sigma-Aldrich®
5-Indoleboronic acid
Formel:
C₈H₈BNO₂ |
MDL:
MFCD01319013 CAS-Nummer: 144104-59-6 |