2,4-Dimethoxy-5-pyrimidinboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-boronic acid, (2,4-Dimethoxypyrimidin-5-yl)boronic acid, 2,4-Dimethoxy-5-pyrimidylboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
666491-1G
SIAL666491-1GEA
45
EUR
SIAL666491-1G
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidinboronsäure, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Formel:
C₆H₉BN₂O₄ Molecular Weight: 183,9577 g/mol |
MDL:
MFCD01318985 CAS-Nummer: 89641-18-9 |