4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
666912-1G
SIAL666912-1GEA
77
EUR
SIAL666912-1G
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BF₃O₃ Molecular Weight: 219.95 g/mol |
MDL:
MFCD03095346 CAS-Nummer: 313546-16-6 |