Methylenblau Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3,7-Bis(dimethylamino)phenothiaziniumchlorid Hydrat, Methylthioniniumchlorid Hydrat, N,N,N′,N′-Tetramethylthioninchlorid Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
66720-100G
66720-25G
66720-500G
SIAL66720-100GEA
136
EUR
SIAL66720-100G
SIAL66720-25G
SIAL66720-500G
Methylenblau Hydrat, Sigma-Aldrich®
Methylenblau Hydrat
Formel:
C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O Molecular Weight: 319.86 g/mol (anhy) |
MDL:
MFCD00150006 CAS-Nummer: 122965-43-9 EINECS: 200-515-2 |