2,3,4-Trichlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,3,4-Trichlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,3,4-Trichlorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,3,4-Trichlorbenzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
667439-5G
SIAL667439-5GEA 102 EUR
SIAL667439-5G
2,3,4-Trichlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2,3,4-Trichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₂Cl₄O₂S
Molecular Weight: 279,96 g/mol
Schmelzpunkt: 65…66 °C
MDL: MFCD00024871
CAS-Nummer: 34732-09-7
EINECS: 252-174-4
UN: 3261
ADR: 8,II